2',4',5'-Trichloroacetophenone 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 1-(2,4,5-Trichlorophenyl)ethanone
OR61087-100MG OR61087-1G OR61087-250MG
APOSOR61087-100MGEA 21.9 EUR
APOSOR61087-100MG APOSOR61087-1G APOSOR61087-250MG
2',4',5'-Trichloroacetophenone 95+%
2',4',5'-Trichloroacetophenone
Formel: C₈H₅Cl₃O
Molecular Weight: 223.484 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09261422
CAS-Nummer: 13061-28-4