1-(4-Bromophenyl)-3-cyano-1,2-dihydro-2-oxopyridine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 1-(4-Bromophenyl)-1,2-dihydro-2-oxopyridine-3-carbonitrile
OR6110-1G OR6110-250MG
APOSOR6110-1GEA 517 EUR
APOSOR6110-1G APOSOR6110-250MG
1-(4-Bromophenyl)-3-cyano-1,2-dihydro-2-oxopyridine 97%
1-(4-Bromophenyl)-3-cyano-1,2-dihydro-2-oxopyridine
Formel: C₁₂H₇BrN₂O
Molecular Weight: 275.101 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09258784
CAS-Nummer: 929000-84-0