(1S,2S)-2-(Ethoxycarbonyl)cyclopropane-1-carboxylic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: Ethyl (1S,2S)-2-carboxycyclopropane-1-carboxylate, (1S,2S)-1-Carboxy-2-(ethoxycarbonyl)cyclopropane
OR61113-100MG OR61113-250MG OR61113-1G
APOSOR61113-100MGEA 149 EUR
APOSOR61113-100MG APOSOR61113-250MG APOSOR61113-1G
(1S,2S)-2-(Ethoxycarbonyl)cyclopropane-1-carboxylic acid 95%
(1S,2S)-2-(Ethoxycarbonyl)cyclopropane-1-carboxylic acid
Formel: C₇H₁₀O₄
Molecular Weight: 158,152 g/mol
Schmelzpunkt: 58…60 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD18089853
CAS-Nummer: 175415-95-9