3-Formyl-4-hydroxybenzonitrile
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 5-Cyano-2-hydroxybenzaldehyde, 4-Cyano-2-hydroxyphenol
OR61136-1G OR61136-250MG
APOSOR61136-1GEA 169 EUR
APOSOR61136-1G APOSOR61136-250MG
3-Formyl-4-hydroxybenzonitrile
3-Formyl-4-hydroxybenzonitrile
Formel: C₈H₅NO₂
Molecular Weight: 147,131 g/mol
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD09839541
CAS-Nummer: 74901-29-4