5-Bromo-1H-indazole-7-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 5-Bromo-7-carboxy-1H-indazole
OR61153-1G OR61153-250MG
APOSOR61153-1GEA 265 EUR
APOSOR61153-1G APOSOR61153-250MG
5-Bromo-1H-indazole-7-carboxylic acid
5-Bromo-1H-indazole-7-carboxylic acid
Formel: C₈H₅BrN₂O₂
Molecular Weight: 241.042 g/mol
Schmelzpunkt: 280…284 °C (Subl.)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD13177019
CAS-Nummer: 953409-99-9