(1H-Indazol-6-yl)acetic acid
Lieferant: Apollo Scientific
OR61171-100MG OR61171-250MG
APOSOR61171-100MGEA 241 EUR
APOSOR61171-100MG APOSOR61171-250MG
(1H-Indazol-6-yl)acetic acid
(1H-Indazol-6-yl)acetic acid
Formel: C₉H₈N₂O₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD20483631
CAS-Nummer: 221681-76-1