4-Amino-1-ethyl-3-methyl-1H-pyrazole hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
1-Ethyl-3-methyl-1H-pyrazol-4-amine hydrochloride
OR61321-1G
OR61321-500MG
APOSOR61321-1GEA
627
EUR
APOSOR61321-1G
APOSOR61321-500MG
4-Amino-1-ethyl-3-methyl-1H-pyrazole hydrochloride
4-Amino-1-ethyl-3-methyl-1H-pyrazole hydrochloride
Formel:
C₆H₁₁N₃·ClH Molecular Weight: 161.633 g/mol Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD11052940 CAS-Nummer: 1197230-21-9 |