2-(Aminomethyl)-3-bromo-5-chloropyridine hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
(3-Bromo-5-chloropyridin-2-yl)methylamine hydrochloride, (3-Bromo-5-chloropyridin-2-yl)methanamine hydrochloride, 3-Bromo-5-chloropicolinylamine hydrochloride
OR61330-1G
OR61330-250MG
APOSOR61330-1GEA
159
EUR
APOSOR61330-1G
APOSOR61330-250MG
2-(Aminomethyl)-3-bromo-5-chloropyridine hydrochloride
2-(Aminomethyl)-3-bromo-5-chloropyridine hydrochloride
Formel:
C₆H₆BrClN₂·ClH Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD17214190 CAS-Nummer: 1257535-43-5 |