5-Acetyl-8-(benzyloxy)quinolin-2(1H)-one
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR61366-1G
OR61366-500MG
APOSOR61366-1GEA
212
EUR
APOSOR61366-1G
APOSOR61366-500MG
5-Acetyl-8-(benzyloxy)quinolin-2(1H)-one
5-Acetyl-8-(benzyloxy)quinolin-2(1H)-one
Formel:
C₁₈H₁₅NO₃ Schmelzpunkt: 179…181 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD19381743 CAS-Nummer: 93609-84-8 |