5-Chloro-3-cyanopyridine-2-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 5-Chloro-3-cyanopicolinic acid, 2-Carboxy-5-chloronicotinonitrile
OR61368-1G OR61368-500MG
APOSOR61368-1GEA 1220 EUR
APOSOR61368-1G APOSOR61368-500MG
5-Chloro-3-cyanopyridine-2-carboxylic acid
5-Chloro-3-cyanopyridine-2-carboxylic acid
Formel: C₇H₃ClN₂O₂
Molecular Weight: 182,564 g/mol
Schmelzpunkt: 152 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD18260051
CAS-Nummer: 1256833-56-3