2-Chloro-6-methoxyisonicotinaldehyde
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 2-Chloro-4-formyl-6-methoxypyridine, 2-Chloro-6-methoxypyridine-4-carboxaldehyde, 2-Chloro-6-methoxy-pyridine-4-carbaldehyde
OR61392-1G OR61392-500MG
APOSOR61392-1GEA 894 EUR
APOSOR61392-1G APOSOR61392-500MG
2-Chloro-6-methoxyisonicotinaldehyde
2-Chloro-6-methoxyisonicotinaldehyde
Formel: C₇H₆ClNO₂
Molecular Weight: 171.581 g/mol
Schmelzpunkt: 69…71 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD06410665
CAS-Nummer: 329794-31-2