3-Amino-5-(hydrazonomethyl)-1H-indazole 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR61395-1G
OR61395-500MG
APOSOR61395-1GEA
336
EUR
APOSOR61395-1G
APOSOR61395-500MG
3-Amino-5-(hydrazonomethyl)-1H-indazole 97%
3-Amino-5-(hydrazonomethyl)-1H-indazole
Formel:
C₈H₉N₅ Schmelzpunkt: >300 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD19381756 CAS-Nummer: 1312142-38-3 |