6-Bromoimidazo[1,2-a]pyridin-2-amine hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR61410-1G OR61410-100MG OR61410-500MG
APOSOR61410-1GEA 0 EUR
APOSOR61410-1G APOSOR61410-100MG APOSOR61410-500MG
6-Bromoimidazo[1,2-a]pyridin-2-amine hydrochloride
6-Bromoimidazo[1,2-a]pyridin-2-amine hydrochloride
Formel: C₇H₆BrN₃·ClH
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD22205889
CAS-Nummer: 1392102-12-3