4-Iodo-1H-benzimidazole 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR61441-1G OR61441-250MG
APOSOR61441-1GEA 377 EUR
APOSOR61441-1G APOSOR61441-250MG
4-Iodo-1H-benzimidazole 95%
4-Iodo-1H-benzimidazole
Formel: C₇H₅IN₂
Schmelzpunkt: 188…192 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD09910322
CAS-Nummer: 51288-04-1