2-Bromo-5-iodobenzyl alcohol
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR61452-5G OR61452-25G
APOSOR61452-5GEA 0 EUR
APOSOR61452-5G APOSOR61452-25G
2-Bromo-5-iodobenzyl alcohol
2-Bromo-5-iodobenzyl alcohol
Formel: C₇H₆BrIO
Schmelzpunkt: 112…116 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD11044842
CAS-Nummer: 946525-30-0