4-(5-Bromothien-2-yl)pyrimidine-2-thiol
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
4-(5-Bromothiophen-2-yl)-2-sulphanylpyrimidine, 2-Bromo-5-(2-thiopyrimidin-4-yl)thiophene
OR6146-1G
OR6146-5G
APOSOR6146-1GEA
152
EUR
APOSOR6146-1G
APOSOR6146-5G
4-(5-Bromothien-2-yl)pyrimidine-2-thiol
4-(5-Bromothien-2-yl)pyrimidine-2-thiol
Formel:
C₈H₅BrN₂S₂ Molecular Weight: 273,173 g/mol Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00084908 CAS-Nummer: 175202-82-1 |