7-Chloro-2-methyl-3H-imidazo[4,5-b]pyridine 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
4-Chloro-2-methyl-7-azabenzimidazole
OR61522-100MG
OR61522-250MG
APOSOR61522-100MGEA
190
EUR
APOSOR61522-100MG
APOSOR61522-250MG
7-Chloro-2-methyl-3H-imidazo[4,5-b]pyridine 95+%
7-Chloro-2-methyl-3H-imidazo[4,5-b]pyridine
Formel:
C₇H₆ClN₃ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD13190300 CAS-Nummer: 1086423-62-2 |