2-Bromo-4-(methylamino)-3-nitropyridine
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 2-Bromo-N-methyl-3-nitropyridin-4-amine
OR61612-1G OR61612-250MG
APOSOR61612-1GEA 928 EUR
APOSOR61612-1G APOSOR61612-250MG
2-Bromo-4-(methylamino)-3-nitropyridine
2-Bromo-4-(methylamino)-3-nitropyridine
Formel: C₆H₆BrN₃O₂
Molecular Weight: 232.035 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD22415286
CAS-Nummer: 1396554-54-3