Ethyl 2-sulphanyl-1H-imidazole-4-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: Ethyl 2-mercapto-1H-imidazole-4-carboxylate, 4-(Ethoxycarbonyl)-2-sulphanyl-1H-imidazole
OR6163-1G OR6163-5G
APOSOR6163-1GEA 37.7 EUR
APOSOR6163-1G APOSOR6163-5G
Ethyl 2-sulphanyl-1H-imidazole-4-carboxylate
Ethyl 2-sulphanyl-1H-imidazole-4-carboxylate
Formel: C₆H₈N₂O₂S
Molecular Weight: 172.205 g/mol
Schmelzpunkt: 191…193 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00068042
CAS-Nummer: 64038-64-8