2,5-Dimethylthiophene-3-carboxaldehyde 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2,5-Dimethyl-3-formylthiophene
OR6179-5G
OR6179-25G
APOSOR6179-5GEA
85.7
EUR
APOSOR6179-5G
APOSOR6179-25G
2,5-Dimethylthiophene-3-carboxaldehyde 95+%
2,5-Dimethylthiophene-3-carboxaldehyde
Formel:
C₇H₈OS Molecular Weight: 140.203 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03426895 CAS-Nummer: 26421-44-3 |