6-Chloro-5-methoxynicotinic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 6-Chloro-5-methoxypyridine-3-carboxylic acid, 3-Carboxy-6-chloro-5-methoxypyridine
OR62002-100MG OR62002-1G OR62002-500MG OR62002-250MG
APOSOR62002-100MGEA 0 EUR
APOSOR62002-100MG APOSOR62002-1G APOSOR62002-500MG APOSOR62002-250MG
6-Chloro-5-methoxynicotinic acid 95%
6-Chloro-5-methoxynicotinic acid
Formel: C₇H₆ClNO₃
Molecular Weight: 187.58 g/mol
Schmelzpunkt: 188…189 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD12828186
CAS-Nummer: 915107-39-0