2-(4-Iodopyrazol-1-yl)acetic acid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR62028-1G
OR62028-250MG
OR62028-5G
APOSOR62028-1GEA
49.3
EUR
APOSOR62028-1G
APOSOR62028-250MG
APOSOR62028-5G
2-(4-Iodopyrazol-1-yl)acetic acid
2-(4-Iodopyrazol-1-yl)acetic acid
Formel:
C₅H₅IN₂O₂ Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD08558964 CAS-Nummer: 6752-13-2 |