Ethyl 2-(4-iodopyrazol-1-yl)acetate
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Ethyl 2-(4-iodo-1H-pyrazol-1-yl)acetate
OR62029-1G
OR62029-250MG
OR62029-5G
APOSOR62029-1GEA
172
EUR
APOSOR62029-1G
APOSOR62029-250MG
APOSOR62029-5G
Ethyl 2-(4-iodopyrazol-1-yl)acetate
Ethyl 2-(4-iodopyrazol-1-yl)acetate
Formel:
C₇H₉IN₂O₂ Molecular Weight: 280.063 g/mol Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD11054036 CAS-Nummer: 82231-59-2 |