6-Ethynyl-1H-pyrazolo[4,3-c]pyridine
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 6-Ethynyl-5-azaindazole, (1H-Pyrazolo[4,3-c]pyridin-6-yl)acetylene
OR62079-250MG OR62079-50MG OR62079-100MG
APOSOR62079-250MGEA 0 EUR
APOSOR62079-250MG APOSOR62079-50MG APOSOR62079-100MG
6-Ethynyl-1H-pyrazolo[4,3-c]pyridine
6-Ethynyl-1H-pyrazolo[4,3-c]pyridine
Formel: C₈H₅N₃
Molecular Weight: 143,145 g/mol
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD22380516
CAS-Nummer: 1374652-76-2