6-Bromo-3-methyl-1H-indole
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR62080-1G OR62080-5G
APOSOR62080-1GEA 0 EUR
APOSOR62080-1G APOSOR62080-5G
6-Bromo-3-methyl-1H-indole
6-Bromo-3-methyl-1H-indole
Formel: C₉H₈BrN
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09834853
CAS-Nummer: 1219741-50-0