Ethyl 2-cyano-3-[4-(dimethylamino)phenyl]acrylate
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR6291-1G OR6291-2.5G
APOSOR6291-1GEA 232 EUR
APOSOR6291-1G APOSOR6291-2.5G
Ethyl 2-cyano-3-[4-(dimethylamino)phenyl]acrylate
Ethyl 2-cyano-3-[4-(dimethylamino)phenyl]acrylate
Formel: C₁₄H₁₆N₂O₂
Schmelzpunkt: 123…125 °C
Dichte: 1,23 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00026847
CAS-Nummer: 1886-52-8