1-(2-Hydroxy-5-iodo-3-methylbenzyl)-1,3,3-trimethylpropanediamine dihydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR6460-100MG
OR6460-200MG
APOSOR6460-100MGEA
279
EUR
APOSOR6460-100MG
APOSOR6460-200MG
1-(2-Hydroxy-5-iodo-3-methylbenzyl)-1,3,3-trimethylpropanediamine dihydrochloride
1-(2-Hydroxy-5-iodo-3-methylbenzyl)-1,3,3-trimethylpropanediamine dihydrochloride
Radiopharmaceutical precursor
Formel:
C₁₄H₂₃IN₂O·2ClH Molecular Weight: 435,172 g/mol Schmelzpunkt: 160 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00040808 CAS-Nummer: 89815-43-0 |