15-(4-Iodophenyl)pentadecanoic acid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR6472-100MG OR6472-250MG
APOSOR6472-100MGEA 371 EUR
APOSOR6472-100MG APOSOR6472-250MG
15-(4-Iodophenyl)pentadecanoic acid
15-(4-Iodophenyl)pentadecanoic acid
Radiopharmaceutical precursor
Formel: C₂₁H₃₃IO₂
Molecular Weight: 444,39 g/mol
Schmelzpunkt: 94…95 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00040778
CAS-Nummer: 80479-93-2