2-Bromoacridine-9-carbonitrile
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR64741-1G OR64741-250MG OR64741-5G
APOSOR64741-1GEA 108 EUR
APOSOR64741-1G APOSOR64741-250MG APOSOR64741-5G
2-Bromoacridine-9-carbonitrile
2-Bromoacridine-9-carbonitrile
Formel: C₁₄H₇BrN₂
Molecular Weight: 283.123 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD32066850
CAS-Nummer: 958452-37-4