17-Iodoheptadecanoic acid, tech
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR6491-100MG OR6491-500MG
APOSOR6491-100MGEA 161 EUR
APOSOR6491-100MG APOSOR6491-500MG
17-Iodoheptadecanoic acid, tech
17-Iodoheptadecanoic acid
Radiopharmaceutical precursor
Formel: C₁₇H₃₃IO₂
Molecular Weight: 396.347 g/mol
Schmelzpunkt: 82…84 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00040783
CAS-Nummer: 60451-92-5