2-Bromooctadecanoic acid
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR6493-1G OR6493-5G
APOSOR6493-1GEA 145 EUR
APOSOR6493-1G APOSOR6493-5G
2-Bromooctadecanoic acid
2-Bromooctadecanoic acid
Radiopharmaceutical precursor
Formel: C₁₈H₃₅BrO₂
Schmelzpunkt: 58…60 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00021694
CAS-Nummer: 142-94-9
UN: 3261
ADR: 8,III