trans-3,4-Dimethoxycinnamic acid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR6575-25G OR6575-5G
APOSOR6575-25GEA 0 EUR
APOSOR6575-25G APOSOR6575-5G
trans-3,4-Dimethoxycinnamic acid 98%
Formel: C₁₁H₁₂O₄
Schmelzpunkt: 177…179 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004387
CAS-Nummer: 14737-89-4
EINECS: 219-025-5