(1E)-1-Chloroprop-1-ene 96%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: (1E)-Prop-1-en-1-yl chloride, trans-1-Chloroprop-1-ene
OR6595-25G OR6595-5G
APOSOR6595-25GEA 1260 EUR
APOSOR6595-25G APOSOR6595-5G
(1E)-1-Chloroprop-1-ene 96%
(1E)-1-Chloroprop-1-ene
Formel: C₃H₅Cl
Molecular Weight: 76.525 g/mol
Siedepunkt: 38…39 °C
Dichte: 0.94 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00039358
CAS-Nummer: 16136-85-9
UN: 1992
ADR: 3+6.1 I