6-Methylpyridine-2,3-dicarboxylic acid 96%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2,3-Dicarboxy-6-methylpyridine, 6-Methyl-2,3-pyridinedicarboxylic acid
OR6616-1G
OR6616-5G
APOSOR6616-1GEA
21.9
EUR
APOSOR6616-1G
APOSOR6616-5G
6-Methylpyridine-2,3-dicarboxylic acid 96%
6-Methylpyridine-2,3-dicarboxylic acid
Formel:
C₈H₇NO₄ Molecular Weight: 181.145 g/mol Schmelzpunkt: 170 °C (Zers.) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00075289 CAS-Nummer: 53636-70-7 |