3,5-Dibromophenylacetic acid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 2-(3,5-Dibromophenyl)acetic acid
OR6636-10G OR6636-25G
APOSOR6636-10GEA 0 EUR
APOSOR6636-10G APOSOR6636-25G
3,5-Dibromophenylacetic acid 98%
3,5-Dibromophenylacetic acid
Formel: C₈H₆Br₂O₂
Molecular Weight: 293,94 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD07787513
CAS-Nummer: 188347-49-1