N1-Benzylbenzene-1,2-diamine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: N1-(Phenylmethyl)benzene-1,2-diamine, N1-Benzylphenylene-1,2-diamine
OR6664-5G OR6664-10G
APOSOR6664-5GEA 105 EUR
APOSOR6664-5G APOSOR6664-10G
N1-Benzylbenzene-1,2-diamine 95%
N1-Benzylbenzene-1,2-diamine
Formel: C₁₃H₁₄N₂
Molecular Weight: 198,264 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03094682
CAS-Nummer: 5822-13-9