4-Dimethylamino-2-hydroxybenzaldehyde 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR6690-1G
OR6690-5G
APOSOR6690-1GEA
0
EUR
APOSOR6690-1G
APOSOR6690-5G
4-Dimethylamino-2-hydroxybenzaldehyde 98%
4-Dimethylamino-2-hydroxybenzaldehyde
Formel:
C₉H₁₁NO₂ Schmelzpunkt: 78 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00027419 CAS-Nummer: 41602-56-6 |