1-(4-Isocyanatophenyl)-1H-pyrrole 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 4-(1H-Pyrrol-1-yl)phenyl isocyanate
OR6721-1G OR6721-250MG
APOSOR6721-1GEA 985 EUR
APOSOR6721-1G APOSOR6721-250MG
1-(4-Isocyanatophenyl)-1H-pyrrole 97%
1-(4-Isocyanatophenyl)-1H-pyrrole
When melted, may contain small amount of sediment
Formel: C₁₁H₈N₂O
Molecular Weight: 184,194 g/mol
Schmelzpunkt: 65…66 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD07772803
CAS-Nummer: 857283-60-4
UN: 2811
ADR: 6.1,III