[2-(1H-Pyrazol-1-yl)phenyl]methylamine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 1-[2-(Aminomethyl)phenyl]-1H-pyrazole, 1-(Aminomethyl)-2-(1H-pyrazol-1-yl)benzene, 2-(1H-Pyrazol-1-yl)benzylamine
OR6729-1G
APOSOR6729-1GEA 194 EUR
APOSOR6729-1G
[2-(1H-Pyrazol-1-yl)phenyl]methylamine 95%
[2-(1H-Pyrazol-1-yl)phenyl]methylamine
Formel: C₁₀H₁₁N₃
Molecular Weight: 173,214 g/mol
Siedepunkt: 100 °C (0,5 mm Hg)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03086189
CAS-Nummer: 449758-13-8
UN: 2735
ADR: 8,III