Thieno[2,3-b]pyridin-2-ylmethanol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR6750-1G
OR6750-250MG
APOSOR6750-1GEA
190
EUR
APOSOR6750-1G
APOSOR6750-250MG
Thieno[2,3-b]pyridin-2-ylmethanol 97%
Thieno[2,3-b]pyridin-2-ylmethanol
Formel:
C₈H₇NOS Molecular Weight: 165,212 g/mol Schmelzpunkt: 46,5…49 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD07772792 CAS-Nummer: 131337-81-0 |