Thieno[2,3-b]pyrazine-6-carboxylic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR6789-1G OR6789-250MG
APOSOR6789-1GEA 255 EUR
APOSOR6789-1G APOSOR6789-250MG
Thieno[2,3-b]pyrazine-6-carboxylic acid 95%
Thieno[2,3-b]pyrazine-6-carboxylic acid
Formel: C₇H₄N₂O₂S
Molecular Weight: 180,184 g/mol
Schmelzpunkt: 220 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD07371382
CAS-Nummer: 59944-79-5
UN: 2811
ADR: 6.1,III