N-Methyl-3-(pyrimidin-5-yl)benzylamine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR6800-1G
OR6800-250MG
APOSOR6800-1GEA
893
EUR
APOSOR6800-1G
APOSOR6800-250MG
N-Methyl-3-(pyrimidin-5-yl)benzylamine 97%
N-Methyl-3-(pyrimidin-5-yl)benzylamine
Formel:
C₁₂H₁₃N₃ Molecular Weight: 199,252 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD08060515 CAS-Nummer: 852431-03-9 |