{3-[2-(Morpholin-4-yl)ethoxy]phenyl}methylamine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
4-{2-[3-(Aminomethyl)phenoxy]ethyl}morpholine, 3-[2-(Morpholin-4-yl)ethoxy]benzylamine
OR6807-1G
OR6807-250MG
APOSOR6807-1GEA
0
EUR
APOSOR6807-1G
APOSOR6807-250MG
{3-[2-(Morpholin-4-yl)ethoxy]phenyl}methylamine 95%
{3-[2-(Morpholin-4-yl)ethoxy]phenyl}methylamine
Formel:
C₁₃H₂₀N₂O₂ Molecular Weight: 236.31 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD07772847 CAS-Nummer: 857284-08-3 UN: 2735 ADR: 8 III |