5-Isopropylcyclohexane-1,3-dione hydrate 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
5-(Prop-2-yl)cyclohexane-1,3-dione hydrate, 1,3-Dioxo-5-isopropylcyclohexane hydrate
OR6869-1G
OR6869-5G
APOSOR6869-1GEA
85.7
EUR
APOSOR6869-1G
APOSOR6869-5G
5-Isopropylcyclohexane-1,3-dione hydrate 97%
5-Isopropylcyclohexane-1,3-dione hydrate
Formel:
C₉H₁₄O₂·H₂O Molecular Weight: 172.222 g/mol Schmelzpunkt: 85…87 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00150873 CAS-Nummer: 207399-18-6 |