1-(3-Chloroprop-1-yl)piperazine dihydrochloride hemihydrate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR6879-100MG
OR6879-500MG
APOSOR6879-100MGEA
43.5
EUR
APOSOR6879-100MG
APOSOR6879-500MG
1-(3-Chloroprop-1-yl)piperazine dihydrochloride hemihydrate 95%
1-(3-Chloroprop-1-yl)piperazine dihydrochloride hemihydrate
Formel:
C₇H₁₅ClN₂·2ClH·H₂O Molecular Weight: 253,598 g/mol Schmelzpunkt: ∼ 215 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00150090 CAS-Nummer: 34782-06-4 |