1-[3-(Piperidin-1-yl)prop-1-yl]piperazine 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
1-[3-(Piperazin-1-yl)prop-1-yl]piperidine
OR6892-10G
OR6892-2G
OR6892-5G
APOSOR6892-10GEA
510
EUR
APOSOR6892-10G
APOSOR6892-2G
APOSOR6892-5G
1-[3-(Piperidin-1-yl)prop-1-yl]piperazine 98%
1-[3-(Piperidin-1-yl)prop-1-yl]piperazine
Formel:
C₁₂H₂₅N₃ Molecular Weight: 211.347 g/mol Siedepunkt: 116…118 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01320896 CAS-Nummer: 111594-93-5 |