1-(2-Diallylaminoethyl)piperazine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
N-[2-(Piperazin-1-yl)ethyl]-N-(prop-2-en-1-yl)prop-2-en-1-amine
OR6911-1G
OR6911-500MG
OR6911-5G
APOSOR6911-1GEA
111
EUR
APOSOR6911-1G
APOSOR6911-500MG
APOSOR6911-5G
1-(2-Diallylaminoethyl)piperazine 97%
1-(2-Diallylaminoethyl)piperazine
Formel:
C₁₂H₂₃N₃ Molecular Weight: 209.331 g/mol Siedepunkt: 76…78 °C (0.5 mm Hg) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00191216 CAS-Nummer: 199475-35-9 UN: 2735 ADR: 8 III |