4-[3-(Piperazin-1-yl)prop-1-yl]morpholine 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 1-[3-(Morpholin-4-yl)prop-1-yl]piperazine
OR6915-2G OR6915-5G
APOSOR6915-2GEA 125 EUR
APOSOR6915-2G APOSOR6915-5G
4-[3-(Piperazin-1-yl)prop-1-yl]morpholine 98%
4-[3-(Piperazin-1-yl)prop-1-yl]morpholine
Formel: C₁₁H₂₃N₃O
Molecular Weight: 213,32 g/mol
Siedepunkt: 114…116 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01075238
CAS-Nummer: 436852-18-5