Ethyl 1-benzylpiperidine-3-carboxylate 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR6928-5G
OR6928-1G
OR6928-25G
APOSOR6928-5GEA
68.4
EUR
APOSOR6928-5G
APOSOR6928-1G
APOSOR6928-25G
Ethyl 1-benzylpiperidine-3-carboxylate 98%
Ethyl 1-benzylpiperidine-3-carboxylate
Formel:
C₁₅H₂₁NO₂ Molecular Weight: 247.333 g/mol Siedepunkt: 125…128 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00191221 CAS-Nummer: 72551-53-2 |