4-Methyl-1,3-oxazole-5-carbonitrile
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 5-Cyano-4-methyl-1,3-oxazole, 4-Methyloxazole-5-carbonitrile
OR6961-1G OR6961-250MG OR6961-5G
APOSOR6961-1GEA 264 EUR
APOSOR6961-1G APOSOR6961-250MG APOSOR6961-5G
4-Methyl-1,3-oxazole-5-carbonitrile
4-Methyl-1,3-oxazole-5-carbonitrile
Formel: C₅H₄N₂O
Molecular Weight: 108.098 g/mol
Siedepunkt: 162 °C (763 mm Hg)
Dichte: 1.12 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 60 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01111976
CAS-Nummer: 1003-52-7
EINECS: 213-709-7
UN: 1993
ADR: 3 III